Learn More
CXCR5 Rat anti-Mouse, PE, Clone: 2G8, BD
Rat Monoclonal Antibody
247.00 CHF - 483.00 CHF
Spezifikation
Antigen CXCR5
Klon 2G8
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15821539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561988
25 μg
247.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15866738
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
551959
0.1 mg
483.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The 2G8 monoclonal antibody specifically binds to the mouse CXC chemokine receptor, CXCR5. CXCR5 is also known as CD185, BLR1, NLR and MDR15. CXCR5 is a seven-transmembrane, G-protein-coupled receptor that is specific for the CXC chemokine, CXCL13/BLC/BCA-1. The expression of CXCR5 has been detected in spleen, lymph nodes, tonsils, brain, bone marrow, T cells, B cells, cerebrum, cerebellum, hippcampus and pituitary. In mouse spleen, CXCR5 was strictly expressed by mature B cells and a small subset of T lymphocytes. CXCR5 plays a role in directing the migration of B and T cells to B cell follicles with the spleen and certain other lymphoid tissues. The immunogen used to generate 2G8 hybridoma was a recombinant protein containing N-terminal amino acids of mouse CXCR5 (GST-NmBLR1).
Spezifikation
Spezifikation
CXCR5
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
Mouse CXCR5
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
2G8
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified