Learn More
Novus Biologicals™ CXCR4 Antibody (Dana-Farber patent anti-CXCR4), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
248.00 CHF - 1080.00 CHF
Especificaciones
Antigen CXCR4
Klon Dana-Farber patent anti-CXCR4
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Menge Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Menge Precio Cantidad y disponibilidad  
30047568
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-28800-100ug
100 μg
394.00 CHF
100 Mikrogramm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30045105
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-28800-1mg
1 mg
1080.00 CHF
1 Milligramm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30047060
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-28800-50ug
50 μg
248.00 CHF
50 Mikrogramm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Descripción
Descripción
CXCR4 Monoclonal antibody specifically detects CXCR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
CXCR4
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Adaptive Immunity, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Growth and Development, Immunology, Innate Immunity, Metastasis, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD184, chemokine (C-X-C motif) receptor 4, chemokine (C-X-C motif), receptor 4 (fusin), C-X-C chemokine receptor type 4, CXC-R4, CXCR-4, D2S201ESDF-1 receptor, FB22, Fusin, HM89NPYRL, HSY3RR, LAP3, LCR1, LESTRCD184 antigen, Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor, leukocyte-derived seven-transmembrane-domain receptor, lipopolysaccharide-associated protein 3, neuropeptide Y receptor Y3, NPY3RWHIM, NPYR, NPYY3R, pCXCR4, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane-segment receptor, spleen, Stromal cell-derived factor 1 receptor
CXCR4/ CD184
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Dana-Farber patent anti-CXCR4
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P61073
7852
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado