Learn More
Thermo Scientific™ CW3 Zellwaschrotoren
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 Magazine
24 Röhrchen
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
Erfüllen Sie mit Thermo Scientific™ CW3 Zellwaschrotoren Ihre Protokollanforderungen mit der Flexibilität, einen Lauf mit 12 oder 24 Proben durchzuführen und Ihre Proben innerhalb von 3 Minuten zu waschen.
Optimieren Sie Ihre Pelletierungsleistung
- Zum Waschen schwingen die Röhrchen in einem festgelegten positiven Winkel, so dass sich die Zellen schnell am Boden des Röhrchens absetzen
- Zum Dekantieren befinden sich die Röhrchen in einem leicht negativen Winkel im Rotor und die Salzlösung wird zentrifugal dekantiert
- Der Kochsalzlösungsverteiler ist direkt auf dem Rotor befestigt, um das Risiko von Kreuzkontaminationen zu reduzieren
- Leicht zu entfernen, um die Reinigung zu vereinfachen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Rotorbaugruppe mit Verteiler und 24 Positionen |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 24 Röhrchen |
| Max. RZB | 1.180 x g (Zentrifuge), 190 x g (Wäscher) |
| Max. Geschwindigkeit | 3.000 U/min (Zentrifuge), 200 U/min (Wäscher), 350 bis 500 U/min (Dekantierer) |
| Radius (metrisch) | 117 mm |
| Max. Schlauchlänge | 75 mm |
| Max. Röhrchendurchmesser | 12 oder 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CW3 Zellwaschzentrifuge |