Learn More
Thermo Scientific™ CW3 Zellwaschrotoren
Artikelnummer. 15426131 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 Magazine
24 Röhrchen
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15426131
Marke: Thermo Scientific™ 75000020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gründliches, reproduzierbares Waschen von Blutzellen mit 12 oder 24 Röhrchen pro Lauf mit Thermo Scientific™ CW3 Zellwaschrotoren.
Erfüllen Sie mit Thermo Scientific™ CW3 Zellwaschrotoren Ihre Protokollanforderungen mit der Flexibilität, einen Lauf mit 12 oder 24 Proben durchzuführen und Ihre Proben innerhalb von 3 Minuten zu waschen.
Optimieren Sie Ihre Pelletierungsleistung
  • Zum Waschen schwingen die Röhrchen in einem festgelegten positiven Winkel, so dass sich die Zellen schnell am Boden des Röhrchens absetzen
  • Zum Dekantieren befinden sich die Röhrchen in einem leicht negativen Winkel im Rotor und die Salzlösung wird zentrifugal dekantiert
Entwickelt für einen sicheren Betrieb
  • Der Kochsalzlösungsverteiler ist direkt auf dem Rotor befestigt, um das Risiko von Kreuzkontaminationen zu reduzieren
  • Leicht zu entfernen, um die Reinigung zu vereinfachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Rotorbaugruppe mit Verteiler und 24 Positionen
Material Edelstahl
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 24 Röhrchen
Max. RZB 1.180 x g (Zentrifuge), 190 x g (Wäscher)
Max. Geschwindigkeit 3.000 U/min (Zentrifuge), 200 U/min (Wäscher), 350 bis 500 U/min (Dekantierer)
Radius (metrisch) 117 mm
Max. Schlauchlänge 75 mm
Max. Röhrchendurchmesser 12 oder 10 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) CW3 Zellwaschzentrifuge