Learn More
VACUUBRAND™ CVC 300 Vakuumregler
Artikelnummer. 10704036
Click to view available options
:
Vakuumsteuerung
Artikelnummer. 10704036
Marke: VACUUBRAND™ 20683169
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der CVC 3000 verwaltet Vakuumprozesse durch die Steuerung von Vakuumpumpen, Vakuum- und Kühlmittelventilen und Zubehör.
  • VACUUBRAND bietet elektronische Mess- und Regelgeräte im Druckbereich von 1000 bis 10-3 mbar an. Für nahezu jeden Anwendungsfall stehen in diesem Druckbereich die technisch und wirtschaftlich besten Messgeräte zur Auswahl. Eine Kalibrierung im Rahmen der Deutschen Kalibrierungsstelle (DAkkS, vormals DKD) ist möglich.
  • Das DVR 2 ist ein vollelektronisches Vakuummessgerät für die Messung zwischen Atmosphärendruck und 1 mbar. Es besitzt einen integrierten Druckaufnehmer aus Aluminiumoxid-Keramik mit sehr guter Korrosionsbeständigkeit und hoher Langzeitstabilität. Ein grosses Display erlaubt gute Übersicht. Das DVR 2 wird mit Batterie betrieben (im Lieferumfang). Einstellbare Messzyklen gestatten hohe und optimale Batterielebensdauer.
  • Der Vakuum-Controller CVC 3000 führt Vakuumprozesse durch Steuern von Vakuumpumpen, Vakuum- und Kühlwasserventilen. Bereits integriert im Gerät sind das Belüftungsventil und der kapazitive Vakuumsensor, der chemisch beständig ist und eine hervorragende Messgenauigkeit unabhängig von der Gasart bietet. Der Controller verfügt über einen Vollautomatik-Modus für VARIO-Pumpen, kann aber auch frei programmiert werden. Zehn Programmplätze für Ihre Prozesse stehen
  • dafür zur Verfügung. Jedes Programm bietet bis zu zehn Zeit- und Druckschritte mit Steuerfunktionen wie Belüften, Abpumpen und Rampenfunktion. Auch das Ausführen von automatischen Eindampfprozessen kann über ein Programm gestartet werden. Externe Ventile und Sensoren sind leicht anschliessbar und werden automatisch konfiguriert.
  • Der neue Vakuum-Controller VNC 2 ist bestimmt für wiederkehrende Routineaufgaben und kann zur Vakuumregelung direkt die Pumpe ein- und ausschalten. Er steuert ebenso Vakuum- und Kühlwasserventile.
  • Paket 1: Controller mit Chemieventil VV-B 6C
  • Paket 2: Controller mit montiertem Saugleitungs- und Rückschlagventil für Stativmontage
  • Typ: CVC 3000 Paket 1
  • B/T/H: 124/144/114mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vakuumsteuerung