Learn More
IKA™ MF 10.1 Schlagschleifkopf
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Geschwindigkeit:
24,5 m/s
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Vor dem Entladen durchläuft das Mahlgut ein Sieb. Dieses Sieb ist austauschbar und in verschiedenen Lochgrößen erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Mahlgut kann dann mit einem NS 29-Standardgefäß aufgefangen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schneidschleifkopf |
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 320 x 560 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Kunststoffe und Material mit geringem Volumengewicht |
| Höhe (metrisch) | 560 mm |
| Material | Edelstahl |
| Geschwindigkeit | 24,5 m/s |
| Gewicht (metrisch) | 2,2 kg |
| Breite (angloamerikanisch) | 12,6 in. |
| Breite (metrisch) | 320 mm |