Learn More
SHOWA Schnitt- und abriebfeste Strickhandschuhe
Artikelnummer. 17805532
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17805532 Mittel 10 Paare
17825532 Klein 10 Paare
17895522 Groß 10 Paare
17835532 Extragroß 10 Paare
17815532 2XL 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17805532 Lieferant SHOWA Lieferanten-Nr. 54207M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der schnitt- und abriebfeste Handschuh 542 schützt Ihre Hände bei Arbeiten mit Bauteilen oder in Gefahrensituationen. Die Polyurethanbeschichtung über einer verstärkten HPPE-Auskleidung schützt vor Abrieb und Ölen und ermöglicht gleichzeitig maximale Flexibilität und Fingerfertigkeit.
  • Der SHOWA Der schnitt- und abriebfeste Handschuh 542 ist ein hochwertiger Schutzhandschuh, der entwickelt wurde, um Ihre Hände bei gefährlichen Anwendungen und Montagearbeiten zu schützen.
  • Dieser Handschuh zeichnet sich durch eine einzigartige Materialkombination aus, die einen hervorragenden Schutz vor Schnitten, Abrieb und Ölen bietet und gleichzeitig eine ausgezeichnete Flexibilität und Fingerfertigkeit gewährleistet.
  • Die Polyurethanbeschichtung verbessert die Griffigkeit des Handschuhs und ermöglicht Ihnen so ein problemloses Arbeiten mit kleinen Bauteilen oder rutschigen Materialien. Darüber hinaus bietet das HPPE-verstärkte Futter eine ausgezeichnete Schnittfestigkeit, wodurch sich dieser Handschuh ideal für den Umgang mit scharfen Gegenständen eignet.
  • Entwickelt mit Blick auf Komfort. Das offene Design auf der Handrückseite ermöglicht eine Luftzirkulation um die Hände, reduziert die Schweißbildung und sorgt für kühle und angenehme Hände. Das nahtlose Futter minimiert Irritationen und Reibung, auch bei längerem Tragen, sodass Ihre Hände geschützt bleiben, ohne dass Sie auf Komfort verzichten müssen.
  • Die einzigartige Materialkombination ermöglicht maximale Flexibilität, sodass Sie problemlos kleine Bauteile handhaben oder komplizierte Aufgaben ausführen können, ohne sich eingeschränkt zu fühlen.
  • Der SHOWA Der Handschuh 542 ist in verschiedenen Größen erhältlich, sodass Sie ganz einfach die perfekte Passform für Ihre Hände finden können. Ob Sie in einem industriellen Umfeld arbeiten, mit scharfen Gegenständen hantieren oder mit Gefahrstoffen arbeiten, SHOWA Der Handschuh 542 bietet Ihnen den Schutz und Komfort, den Sie benötigen, um Ihre Arbeit sicher und effizient zu erledigen.
Spezifikation
Bauweise Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Weiß
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Polyurethan
Produkttyp Schnitt- und abriebfester Handschuh
Größe Mittel
Norm EN 388 EN388:4341B
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Modell 542
Durchstechfestigkeit ASTM F2878 Stufe 3