Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Small RNA Assay
Artikelnummer. p-7075790 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
20 μl
L (2900 RT/2900 PCR reactions), made to order
M (750 RT/750 PCR reactions), made to order
XS (25 RT/75 PCR reactions), made to order
Packungsgröße:
1 Stück
2900 Reaktionen
75 Reaktionen
750 Reaktionen
Artikelnummer. 15514334
Marke: Applied Biosystems™ 4440418
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kundenspezifischer kleiner TaqMan™ RNA-Assay
Kundenspezifische TaqMan™ Assays für kleine RNA verwenden TaqMan™ Assays für Echtzeit-PCR für die Analyse jedes kleinen RNA-Moleküls. Die neuartigen Adaptionen im TaqMan™ Assay-Design, die für die Untersuchung von miRNAs entwickelt wurden, eignen sich ideal für die Analyse kleiner Nukleinsäuren, die weniger als 200 Basen lang sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20X (Assay), 5X (RT Primer)
Inhalt und Lagerung • 1 Röhrchen mit RT-Primer in Konzentrationen von 5x (Größen XS und S), 20x (Größe M) oder 60x (Größe L)
• 1 Röhrchen mit einem 20x (Größen XS, S und M) oder 60x (Größe L) Mix aus vorformulierten Assays (1 Sonde und 2 Primer).
Bei –15 bis –25 °C lagern.
Form Flüssig
Produktlinie TaqMan
Menge XS (25 RT/75 PCR reactions), made to order
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 25 reactions (PCR), 75 reactions (RT-PCR)