Beschreibung
Kundenspezifische TaqMan™ Assays für kleine RNA verwenden TaqMan™ Assays für Echtzeit-PCR für die Analyse jedes kleinen RNA-Moleküls. Die neuartigen Adaptionen im TaqMan™ Assay-Design, die für die Untersuchung von miRNAs entwickelt wurden, eignen sich ideal für die Analyse kleiner Nukleinsäuren, die weniger als 200 Basen lang sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 60X (Assay), 60X (RT Primer) |
| Inhalt und Lagerung | • 1 Röhrchen mit RT-Primer in Konzentrationen von 5x (Größen XS und S), 20x (Größe M) oder 60x (Größe L) • 1 Röhrchen mit einem 20x (Größen XS, S und M) oder 60x (Größe L) Mix aus vorformulierten Assays (1 Sonde und 2 Primer). Bei –15 bis –25 °C lagern. |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | L (2900 RT/2900 PCR reactions), made to order |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genexpression, miRNA analysis |
| Anzahl Reaktionen | 2900 x 20 μL reactions (PCR and RT-PCR) |