Beschreibung
Kundenspezifische TaqMan Assays für kleine RNA verwenden TaqMan Assays für Echtzeit-PCR für die Analyse jedes kleinen RNA-Moleküls.Die neuartigen Anpassungen im TaqMan Assay-Design, die für die Untersuchung von miRNAs entwickelt wurden, eignen sich ideal für die Analyse von kleinen Nukleinsäuren mit einer Länge von weniger als 200 Basen, einschließlich neu entdeckter miRNAs, Piwi-interagierender RNA (piRNA), kleiner nukleärer RNA (snRNA) und kleiner nukleolärer RNA (snoRNA).
•Flexibler und bequemer Bestellvorgang: einfacher Prozess mit unserem sicheren kundenspezifischen TaqMan Assay-Design-Werkzeug für kleine RNA
•Vielseitige Anwendung: für die Analyse von kleiner RNA beliebiger Spezies
•Zuverlässige Ergebnisse: vorformulierte Assays sind zur Durchführung unter universellen Bedingungen optimiert
•Leistungsstarke miRNA-Quantifizierung: mit derselben Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit wie vorkonzipierte TaqMan microRNA-Assays
Hochentwickelte Design-Pipeline
Die miRPipe Assay-Design-Pipeline für kleine RNA basiert auf unserem umfangreichen Hintergrund und unserer Expertise in Sachen Bioinformatik bei der Entwicklung von TaqMan Genexpressionsassays.Umfasst Konstruktionsmerkmale, die auf empirischen Daten basieren, die über Jahre hinweg an Experimenten gesammelt wurden, um bereits sehr kleine Ziele zu erkennen.Die daraus resultierende automatisierte Pipeline enthält integrierte Flexibilitätsmerkmale, die die Konstruktion von Assays für das breiteste Sortiment an kleinen RNA-Sequenzen ermöglichen.Die Vorteile der TaqMan Assay-Technologie eignen sich ideal für die Analyse praktisch jeder kleinen RNA und ermöglichen so Ergebnisse, auf die Sie sich vom ersten Experiment an verlassen können.
Bestellinformationen
Qualifizieren Sie Ihr Sequenzziel zunächst bioinformatisch auf Spezifität und Sequenzqualität. Verwenden Sie dann das kundenspezifische TaqMan Assay-Design-Werkzeug für kleine RNA, um Ihre Sequenz einzugeben und für die Konstruktion des Assays einzureichen.Das anwenderfreundliche Portal ist sicher und vertraulich.Wenn wir keinen Assay für Ihr zu untersuchende Ziel entwickeln oder herstellen können, wird Ihnen keine Gebühr berechnet.
•Flexibler und bequemer Bestellvorgang: einfacher Prozess mit unserem sicheren kundenspezifischen TaqMan Assay-Design-Werkzeug für kleine RNA
•Vielseitige Anwendung: für die Analyse von kleiner RNA beliebiger Spezies
•Zuverlässige Ergebnisse: vorformulierte Assays sind zur Durchführung unter universellen Bedingungen optimiert
•Leistungsstarke miRNA-Quantifizierung: mit derselben Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit wie vorkonzipierte TaqMan microRNA-Assays
Hochentwickelte Design-Pipeline
Die miRPipe Assay-Design-Pipeline für kleine RNA basiert auf unserem umfangreichen Hintergrund und unserer Expertise in Sachen Bioinformatik bei der Entwicklung von TaqMan Genexpressionsassays.Umfasst Konstruktionsmerkmale, die auf empirischen Daten basieren, die über Jahre hinweg an Experimenten gesammelt wurden, um bereits sehr kleine Ziele zu erkennen.Die daraus resultierende automatisierte Pipeline enthält integrierte Flexibilitätsmerkmale, die die Konstruktion von Assays für das breiteste Sortiment an kleinen RNA-Sequenzen ermöglichen.Die Vorteile der TaqMan Assay-Technologie eignen sich ideal für die Analyse praktisch jeder kleinen RNA und ermöglichen so Ergebnisse, auf die Sie sich vom ersten Experiment an verlassen können.
Bestellinformationen
Qualifizieren Sie Ihr Sequenzziel zunächst bioinformatisch auf Spezifität und Sequenzqualität. Verwenden Sie dann das kundenspezifische TaqMan Assay-Design-Werkzeug für kleine RNA, um Ihre Sequenz einzugeben und für die Konstruktion des Assays einzureichen.Das anwenderfreundliche Portal ist sicher und vertraulich.Wenn wir keinen Assay für Ihr zu untersuchende Ziel entwickeln oder herstellen können, wird Ihnen keine Gebühr berechnet.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 20X (Assay), 5X (RT Primer) |
| Inhalt und Lagerung | • 1 Röhrchen mit RT-Primer in Konzentrationen von 5x (Größen XS und S), 20x (Größe M) oder 60x (Größe L) • 1 Röhrchen mit einem 20x (Größen XS, S und M) oder 60x (Größe L) Mix aus vorformulierten Assays (1 Sonde und 2 Primer). Bei –15 bis –25 °C lagern. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| PCR-Methode | qPCR |
| Produktlinie | TaqMan |
| Produkttyp | Kleines RNA-Assay |
| Menge | 20 μl |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Ausreichend für | 150 Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | miRNA-Analyse |
| Mehr anzeigen |