Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ TAMRA Probe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075788
Click to view available options
Menge:
20,000 pmol
50,000 pmol
6,000 pmol
Produkttyp:
TAMRA Probe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12688323
Marke: Applied Biosystems™ 450024
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Custom TaqMan™ Probe
Custom TaqMan™ probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR applicaton. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' TAMRA™ nonfluorescent quencher. Choose among FAM™, VIC™, ABY™, and JUN™ as 3' reporters. Probes are HPLC-purified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
3'-Primer-Modifizierung TAMRA
5'-Primer-Modifizierung FAM, TET, VIC
Inhalt und Lagerung 1 tube containing a dual-labeled probe in solution or dried down.
Store at -15°C to -25°C
Form Liquid or Dried Down
Format Tube
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Interne Sondenmodifikation Keine
Produktlinie TaqMan
Produkttyp TAMRA Probe
Reinigungsverfahren HPLC
Reinheits- oder Qualitätsgrad HPLC
Menge 20,000 pmol
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR)