Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Copy Number Assay
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
360 μl
750 μl
967 μl
Packungsgröße:
360 Mikroliter
750 Mikroliter
967 Mikroliter
Beschreibung
Kundenspezifische und kundenspezifische Plus TaqMan™ Assays zur Kopienzahlanalyse ermöglichen die Erstellung spezifischer, reproduzierbarer und einfach interpretierbarer Ergebnisse für die Anzahl der Kopien. Sie eignen sich für Validierungsstudien und Screenings großer Probenmengen und bieten einen flexiblen, zielgerichteten Ansatz für die Analyse von Kopienzahlen.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 60X |
| Inhalt und Lagerung | 1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| PCR-Methode | qPCR |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
| Produktlinie | TaqMan |
| Produkttyp | Benutzerdefinierte TaqMan™ Kopienzahl-Assays |
| Menge | 750 μl |
| Mehr anzeigen |