Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Copy Number Assay
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15541444 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
360 μl
750 μl
967 μl
Packungsgröße:
360 Mikroliter
750 Mikroliter
967 Mikroliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15541444 360 μl 360 Mikroliter
15561444 967 μl 967 Mikroliter
15551444 750 μl 750 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15541444 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4400294
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Benutzerdefinierte TaqMan™ Kopienzahl-Assays
Kundenspezifische und kundenspezifische Plus TaqMan™ Assays zur Kopienzahlanalyse ermöglichen die Erstellung spezifischer, reproduzierbarer und einfach interpretierbarer Ergebnisse für die Anzahl der Kopien. Sie eignen sich für Validierungsstudien und Screenings großer Probenmengen und bieten einen flexiblen, zielgerichteten Ansatz für die Analyse von Kopienzahlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 60X
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
PCR-Methode qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Benutzerdefinierte TaqMan™ Kopienzahl-Assays
Menge 360 μl
Versandbedingung Raumtemperatur
Wiedergabetreue (vs. Taq) 60 X
Anzahl Reaktionen 360 reactions
Volumen 360 μl