Learn More
Custom Select siRNA, In Vivo Ready
Artikelnummer. 15531064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15531064 10 μmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15531064 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. 4404008
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwenderdefinierte Select siRNA, In-vivo-Diagnosen
  • Silencer™ Select kundenspezifische siRNAs (LNA-modifiziertes 21 bp-Duplex mit Überhängen) sind RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die ideal für den Knock-down der Genexpression sind, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen.
  • Diese siRNAs bieten eine hohe Knock-down-Effizienz und Spezifität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält getrocknete siRNA und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter –20 °C aufbewahren
RNAi Type siRNA
Produktlinie Silencer Select, Ambion
Produkttyp siRNA
Menge 10 μmol