Learn More
Ambion™ Benutzerdefinierte Select siRNA, für In-vivo-Diagnosen
Benutzerdefinierte Select siRNA, für In-vivo-Diagnosen
4520.00 CHF - 7880.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
Produkttyp In-vivo Ready Custom Select siRNA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15511064
Unterlagen ansehen
Ambion™
4404006
250 nmol
4520.00 CHF
250 Nanomol
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15521064
Unterlagen ansehen
Ambion™
4404007
1 μmol
7880.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Silencer™ Select kundenspezifische siRNAs (LNA-modifiziertes 21 bp-Duplex mit Überhängen) sind RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die ideal für den Knock-down der Genexpression sind, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Diese siRNAs bieten eine hohe Knock-down-Effizienz und Spezifität.
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
In-vivo Ready Custom Select siRNA
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ambion™ Benutzerdefinierte Select siRNA, für In-vivo-Diagnosen