Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
Click to view available options
Menge:
1 μmol
10 μmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
20 Nanomol
250 Nanomol
40 Nanomol
5 Nanomol
Beschreibung
Silencer™ Select kundenspezifische siRNAs (LNA-modifiziertes 21-bp-Duplex mit Überhängen) sind RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die ideal für den Knock-down der Genexpression sind, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Diese siRNAs bieten eine hohe Knock-down-Effizienz und Spezifität.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Beschreibung | Kundenspezifisch ausgewählte siRNA, 250 nmol, HPLC-Reinheit; ideal zur Senkung der Genexpression, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Diese siRNAs bieten hohe Knock-Down-Effizienz und -Spezifitäten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen |
| Produkttyp | Kundenspezifische Select siRNA |
| Reinheit | HPLC |
| Menge | 250 nmol |