Learn More
Ambion™ Kundenspezifische Select siRNA
Beschreibung
Silencer™ Select kundenspezifische siRNAs (LNA-modifiziertes 21 bp-Duplex mit Überhängen) sind RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die ideal für den Knock-down der Genexpression sind, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Diese siRNAs bieten eine hohe Knock-down-Effizienz und Spezifität.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält getrocknete siRNA und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. Lagern Sie die siRNAs nach Erhalt in einem Gefrierschrank ohne Abtauautomatik bei oder unter 1 °C. – 20 °C |
| Beschreibung | Anwenderspezifische Select siRNA, 5 nmol, für RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, RNAi, siRNA |
| RNAi Type | siRNA |
| Endprodukttyp | Kundenspezifische Select siRNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA |
| Produktlinie | SchalldämpferAmbion |
| Produkttyp | Kundenspezifische Select siRNA |
| Menge | 5 nmol |
| Probengröße | 5nmol |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.