Learn More
Kundenspezifische RNA
Artikelnummer. 10572504
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Kundenspezifische RNA, HPLC, 1,7 μmol
Kundenspezifische RNA, HPLC, 1 μmol
Kundenspezifische RNA, HPLC, 200 nmol
Packungsgröße:
1 UMOL
1,7 µMol
200 Nanomol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
10572504 Kundenspezifische RNA, HPLC, 1 μmol 1 UMOL
10174082 Kundenspezifische RNA, HPLC, 200 nmol 200 Nanomol
10388863 Kundenspezifische RNA, HPLC, 1,7 μmol 1,7 µMol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10572504 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. 10620105
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit unserem preisgekrönten BLOCK-iT™ RNAi Designer entwerfen Sie kundenspezifische BLOCK-iT™ siRNA-Sequenzen für effiziente und spezifische Genexpressions-Knockdowns in jedem Organismus.
  • Mit unserem preisgekrönten BLOCK-iT™ RNAi Designer entwerfen Sie kundenspezifische BLOCK-iT™ siRNA-Sequenzen für effiziente und spezifische Knockdowns der Genexpression in jedem Organismus.
  • Für eine verbesserte Zielspezifität und Stabilität im Serum ist Stealth RNAi™ RNAi-Chemie verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Kundenspezifische RNA, HPLC, 1 μmol