Learn More
Custom Primer
Artikelnummer. 10648543
Artikelnummer. 10648543 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. 11740016
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole.
Verwenden Sie dieses Tool, um ein kundenspezifisches DNA-Oligonukleotid mit von verschiedenen Möglichkeiten frei wählbaren 3'- und 5'-Modifikationen in Mengen von 25 nmol bis 10 µmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE).