Learn More
Ambion™ Kundenspezifisches Ambion™ in vivo
Beschreibung
RNA-Interferenz (RNAi) ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen untersuchen zu können. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um e
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Beschreibung | Custom Ambion™ In-vivo Pre-designed siRNA, 1umol, Solid, Powder, White, Standard Purity, RNAi is the best Way to Effectively Knock Down Gene Expression to Study Protein Function in a Wide Range of Cell Types, Use our GeneAssist Custom siRNA Builder to Design and Order a Custom siRNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA |
| Produkttyp | Kundenspezifische Ambion™ in-vivo-vorentwickelte siRNA |
| Reinheit | Standard |
| Menge | 1 μmol |
| Form | Kunststoff |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.