Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen
Artikelnummer. p-8002013 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Menge:
12/Pckg.
24/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Länge (metrisch):
74mm
101mm
121mm
121 mm
Artikelnummer. 11734299
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Pulver. Fisherbrand™ Vorgereinigte braune Packer-Weithalsflaschen sind aus braunem Natronglas gefertigt.
Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Fisherbrand™ bernsteinfarbene Weithals-Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.
  • Weiter Hals ermöglicht leichte Zugänglichkeit
  • Vorgereinigt für sichtbare Partikel mit deionisiertem Wasser
  • Mit weißer Polypropylenkappe und Auskleidung aus PTFE-beschichtetem Polyethylschaum
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Reinigung EPA-Richtlinien
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas
Menge 24/Packung
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE
Zertifizierung/Konformität EPA
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe