Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen
Product Code. 11724289 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Länge (metrisch):
74mm
101mm
121mm
121 mm
Menge:
12/Pckg.
24/Packung
Unit Size:
12 Stück
24 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Menge Unit Size
11724289 250 ml 101mm 24/Packung 24 Stück
11734299 30 ml - 24/Packung 24 Stück
11704289 60 ml 101mm 24/Packung -
11744299 125 ml 101mm 12/Pckg. 12 Stück
11714289 125 ml 101mm 24/Packung 24 Stück
11764299 500 ml 121mm 12/Pckg. 12 Stück
11734289 500 ml 74mm 12/Pckg. 12 Stück
13161794 1000 ml 121 mm 12/Pckg. 12 Stück
12558716 1000 ml 121mm 12/Pckg. 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 11724289
Verfügbar ab: 20-10-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimal zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Pulver. Fisherbrand™ Vorgereinigte braune Packer-Weithalsflaschen sind aus braunem Natronglas gefertigt.
Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Fisherbrand™ bernsteinfarbene Weithals-Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.
  • Weiter Hals ermöglicht leichte Zugänglichkeit
  • Vorgereinigt für sichtbare Partikel mit deionisiertem Wasser
  • Mit weißer Polypropylenkappe und Auskleidung aus PTFE-beschichtetem Polyethylschaum
Specifications
Kapazität (metrisch) 250 ml
Reinigung USP-hochreines Wasser
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas
Länge (metrisch) 101mm
Menge 24/Packung
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 45 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung