Learn More
Descrizione
Syntaxin-BP3/Munc18c Polyclonal antibody specifically detects Syntaxin-BP3/Munc18c in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Proximity Ligation Assay
Specifica
Specifica
| Antigene | Syntaxin-BP3/Munc18c |
| Applicazioni | Western Blot, Proximity Ligation Assay |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS (pH 7.4) |
| N. accesso geni | AAH38099.1 |
| Alias gene | MUNC18-3, MUNC18C, Platelet Sec1 protein, Protein unc-18 homolog 3, Protein unc-18 homolog C, PSP, syntaxin 4 binding protein, syntaxin binding protein 3, syntaxin-binding protein 3, Unc18-3, UNC-18C |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | STXBP3 (AAH38099.1, 1 a.a. - 592 a.a.) full-length human protein. MAPPVAERGLKSVVWQKIKATVFDDCKKEGEWKIMLLDEFTTKLLASCCKMTDLLEEGITVVENIYKNREPVRQMKALYFITPTSKSVDCFLHDFASKSENKYRAAYIYFTDFCPDNLFNKIKASCSKSIRRCKEINISFIPHESQVYTRDVPDAFYYCYSPDPGNAKGKDAIMETMADQIVTVCATLDENPGVRYKSKPLDNASKLAQLVEKKLEDYYKIDEKSLIKGKTHSQLLIIDRGFDPVSTVLHELTFQAMAYDLLPIENDTYKYKTDGKEKEAILEEEDDLWVRIRHRHIAVVLEEIPKLMKEISSTKKATEGKTSLSALTQLMKKMPHFRKQITKQVVHLNLAEDCMNKFKLNIEKLCKTEQDLALGTDAEGQKVKDSMRVLLPVLLNKNHDNCDKIRAILLYIFSINGTTEENLDRLIQNVKIENESDMIRNWSYLGVPIVPQSQQGKPLRKDRSAEETFQLSRWTPFIKDIMEDAIDNRLDSKEWPYCSQCPAVWNGSGAVSARQKPRANYLEDRKNGSKLIVFVIGGITYSEVRCAYEVSQAHKSCEVIIGSTHVLTPKKLLDDIKMLNKPKDKVSLIKDE |
| Metodo di purificazione | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?