Learn More
Usbeck™ Gebogene Pinzette aus Edelstahl mit feiner Spitze
Artikelnummer. 10146961
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10146961 105 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10146961 Lieferant Usbeck™ Lieferanten-Nr. 3070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.25 CHF
    3.69 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.56 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erzielen Sie feine Präzision mit Pinzetten aus Edelstahl. Die Usbeck™ Pinzette eignet sich ideal für den Einsatz in chirurgischen oder Laborumgebungen
  • Gebogen
  • Feine Spitzen
  • Vernickelter Stahl
Spezifikation
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 105 mm