Learn More
Usbeck™ Gebogene Pinzette aus vernickeltem Stahl mit feiner Spitze
Artikelnummer. 10621452
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
145 mm
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10621452 145 mm 1 Stück
10360462 130 mm 1 Stück
10136961 160 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10621452 Lieferant Usbeck™ Lieferanten-Nr. 3063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.00 CHF
    3.88 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.12 CHF
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entfernen Sie Proben mit einer vernickelten Stahlpinzette. Usbeck™ vernickelte spitze Pinzette aus Stahl ist ideal für die Handhabung von Proben im Labor oder in der Medizin.
  • Gebogen
  • Feine Spitzen
  • Vernickelter Stahl
Spezifikation
Material Vernickelter Stahl
Länge (metrisch) 145 mm