Learn More
Usbeck™ Gebogene Pinzette aus Edelstahl mit stumpfer Spitze
Artikelnummer. 10095601
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10095601 115 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10095601 Lieferant Usbeck™ Lieferanten-Nr. 3051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.47 CHF
    4.02 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.45 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erzielen Sie Präzision mit Pinzetten aus Edelstahl. Die Usbeck™ Pinzette aus Edelstahl mit abknickender stumpfer Spitze eignet sich ideal für den Einsatz im Labor oder in der Chirurgie.
  • Gebogene, stumpfe Spitze
  • Feine Spitzen
  • Edelstahl
Spezifikation
Länge (metrisch) 115 mm