Learn More
Thermo Scientific Chemicals Curcumin ≥ 98 %
Artikelnummer. 11994861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11994861
Marke: Thermo Scientific Chemicals 218582500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458-37-7
Summenformel C21H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 368.39
MDL-Nummer MFCD00008365
InChI-Schlüssel ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Synonym curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
SMILES COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Schmelzpunkt 183.0°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
Brechungsindex 1.4155 to 1.4175
Menge 250 g
Beilstein 08,IV,3697
Merck Index 15,2663
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in diethyl ether,soluble in alcohol,glacial acetic acid,acetone
IUPAC-Name (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
Formelmasse 368.38
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver