Learn More
Kupferchlorid, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kupferchlorid |
| CAS | 7758-89-6 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | ClCu |
| Synonym | Chlorid Medny Tschechisch, Kupferchlorid CuCl, Kupfer(I)-chlorid, Kupfermonochlorid, Dikupferdichlorid, Kupfer1+-Chlorid, Kupferchlorid, chlorid medny czech |
| InChI-Schlüssel | OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | Cl[Cu] |
| IUPAC-Name | Chlorkupfer |
| Molekulargewicht (g/mol) | 98.996 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.