Learn More
Cuprous Chloride, ≥90%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cuprous Chloride |
| CAS | 7758-89-6 |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | ≥90% |
| Summenformel | ClCu |
| Synonym | cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech |
| InChI-Schlüssel | OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | Cl[Cu] |
| IUPAC-Name | Chlorkupfer |
| Molekulargewicht (g/mol) | 98.996 |
| Mehr anzeigen |