Learn More
Kuppersulfat-Pentahydrat, ACS-Reagenzqualität, Ricca Chemical
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cupric Sulfate Pentahydrate |
| CAS Max. % | 102 |
| Physikalische Form | Feine Kristalle oder kristallines Pulver |
| Menge | 2.5 kg |
| Verpackung | Natürliche Polyflasche |
| Reinheit (%) | 98 zu 102 % |
| Güte | ACS |