Learn More
Kupfersulfat, wasserfrei, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15597924 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15597924 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15597924 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 185001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfersulfat
Namenshinweis Anhydrisch
CAS 7758-98-7
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Summenformel CuO4 S
Synonym Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat, Kupfersulfat, wasserfrei, Kupfer2+-Sulfat, Blaustein, Kupfermonosulfat, Kupfer(II)-sulfat, wasserfrei, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
InChI-Schlüssel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
IUPAC-Name Kupfer; Sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Formelmasse 159.6
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 3.60 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.