Learn More
MGC20410 Antibody (PCRP-BATF2-2B9), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Codice prodotto. 18610000 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610000 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18610000 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP320913AF594
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MGC20410 Monoclonal antibody specifically detects MGC20410 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MGC20410
Applicazioni Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone PCRP-BATF2-2B9
Coniugato Alexa Fluor 594
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene basic leucine zipper transcription factor, ATF-like 2, basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like 2, B-ATF-2, MGC20410, SARI, suppressor of AP-1 regulated by IFN
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa5-140) of human MGC20410 (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 116071
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.