Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kupfercarbonat |
| CAS | 12069-69-1 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | CuCO3, Cu(OH)2 |
| Formelmasse | 221.12 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ Reagenz |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Relative Dichte | 1 l = 4.00 kg |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.