Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cupferron |
| Schmelzpunkt | 150.0°C to 155.0°C |
| Glührückstand | 0.05% max |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Strukturformel | C6H4N(ONH4)NO |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 16,I,395 |
| Merck Index | 15,2612 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether |
| Formelmasse | 155.16 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cupferron
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.