Learn More
Sampling Systems™ Becher-Probenehmer für Flüssigkeiten
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
Außendurchmesser (metrisch):
55 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Edelstahl 316L
- Einzelpunkt-Probenehmer für Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer für Flüssigkeiten |
| Material | Edelstahl |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 80 mm |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |