Learn More
3M™ CUNO™ Metallsiebfilterkartusche
Die 3M™ CUNO™ Metallsiebfilterkartuschen bestehen aus einem Edelstahldrahttuch für eine kontrollierte Partikelabscheidung.
Marke:  3M™ 7100144432
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 17302090
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die robuste Maschenkonstruktion widersteht hohen Druckdifferenzen in der Kartusche für die Filtration von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität
  • Elemente können chemisch oder per Ultraschall gereinigt und wiederverwendet werden
  • Ideal für Flüssigkeiten mit schwerer Viskosität, die hohe Differenzdrücke erfordern, um die angegebenen Durchflussraten zu erreichen
Spezifikation
Spezifikation
MSL10B6A1T0100 SP GSK A0006306