Learn More
Cumylhydroperoxid, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11416740 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11416740 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06866.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Cumenhydroperoxid wird bei der Herstellung von Polystyrol-Nanokapeln verwendet. Es dient als Härtemittel für Polyesterharze und als Oxidationsmittel bei organischen chemischen Reaktionen. Es dient als Initiator für die radikalischen Polymerisation, insbesondere für Acrylat- und Methacrylatmonomere. Es wurde auch als Zwischenprodukt beim Hock-Verfahren zur Entwicklung von Phenol und Aceton aus Benzol und Propen eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Epoxidierungsreagenz für allylische Alkohole und Fettsäureester verwendet. Außerdem wird es auch bei der Herstellung von Methylstyrol, Acetophenon und Cumylalkohol verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Cumolhydroperoxid wird bei der Herstellung von Polystyrol-Nanokapseln verwendet.Es dient als Härtemittel für Polyesterharze und als Oxidationsmittel bei organischen chemischen Reaktionen.Es dient als Initiator für die radikalischen Polymerisation, insbesondere für Acrylat- und Methacrylatmonomere.Es wurde auch als Zwischenprodukt beim Hock-Verfahren zur Entwicklung von Phenol und Aceton aus Benzol und Propen eingesetzt.Darüber hinaus wird es als Epoxidierungsreagenz für allylische Alkohole und Fettsäureester verwendet.Darüber hinaus wird es auch zur Herstellung von Methylstyrol, Acetophenon und Cumylalkohol verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Aceton, Ether, Estern, Kohlenwasserstoffen und chlorierten Kohlenwasserstoffen.Schwach mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Nicht kompatibel mit pulverförmigen Metallen, organischen Materialien, Schwermetallsalzen, Metallsalzen, brennbaren Materialien, Säuren, Laugen, Reduktionsmitteln, Rost, Kohle, Aminen, Kupfer, Blei, Kobalt- und Kobaltoxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material Cumene hydroperoxide
CAS 80-15-9
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.03
Siedepunkt 100°C to 102°C (8 mmHg)
Flammpunkt 56°C
Summenformel C9H12O2
Brechungsindex 1.524
MDL-Nummer MFCD00002129
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3109
Beilstein 1908117
Synonym cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,acetone,ether,esters,hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with water.
InChI-Schlüssel YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 2-phenylpropane-2-peroxol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
Formelmasse 152.2
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cumyl hydroperoxide
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Organisches Peroxid Typ E & F
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cumene hydroperoxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.