missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cumen, TRC

Artikelnummer. 30004618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004618 10 g 10 Gramm
17943615 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004618 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC83459010G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 98-82-8
Summenformel C9 H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.19
Synonym Isopropylbenzene, Benzene, (1-methylethyl)-, Cumene (8CI), (1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Cumol, Isopropylbenzene, NSC 8776, i-Propylbenzene
IUPAC-Name Cumol (Isopropylbenzol)
SMILES CC(C)c1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isopropylbenzene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Formelmasse 120.0939
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.