Learn More
Cumolhydroperoxid (80 %, technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30366586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366586 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366586 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC8346005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cumene Hydroperoxide (Technical grade)
CAS 80-15-9
Summenformel C9H12O2
Menge 5 g
Synonym 1-Methyl-1-phenylethyl Hydroperoxide, alpha,alpha-Dimethylbenzyl Hydroperoxide, 1-Methyl-1-phenylethyl Hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-propyl Hydroperoxide, 2-Phenylpropyl Hydroperoxide, 7-Cumyl Hydroperoxide, CHP, CHP 158, CHP 5, CHP 90, CHPO, CU 90, Cumen Hydroperoxide, Cumene Hydroperoxide, Cumenyl Hydroperoxide, Cumyl Hydrogen peroxide, Cumyl hydroperoxide, H 80, Hyperis, Hyperiz, Isopropylbenzene Hydroperoxide, Kayacumene H, Luperox CU 80, Luperox CU 90, PH 80, Percumyl H, Percumyl H 18, Percumyl H 80, Percumyl H 90, R 239A, Trigonox K 80, Trigonox K 90, Trigonox R 239A, Trigonox R 239R, alpha,alpha-Dimethylbenzyl Hydroperoxide, alpha-Cumene Hydroperoxide, alpha-Cumyl Hydroperoxide
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c1-9(2,11-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
SMILES CC(C)(OO)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-phenylpropane-2-peroxol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Formelmasse 152.0837