Learn More
Cumol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443834 2500 mL 2500 Milliliter
11394539 250 mL 250 Milliliter
11433834 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443834 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11864.0F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
Cumene is used in the production of phenol and acetone. It is used as a thinner for paints, lacquers, and enamels and as a component of high octane fuels. It is used in the manufacture of phenol, acetone, acetophenone, and methylstyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cumol wird bei der Herstellung von Phenol und Aceton verwendet. Es wird als Verdünner für Farben, Lacke und Emaille sowie als Bestandteil von hochoktanigen Kraftstoffen verwendet. Es wird zur Herstellung von Phenol, Aceton, Acetophenon und Methylstyrol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Aceton, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 2–8 °C lagern. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Luft. Nicht kompatibel mit Säuren, oxidierenden Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-82-8
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.195
MDL-Nummer MFCD00008881
InChI-Schlüssel RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC-Name Cumol (Isopropylbenzol)
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cumene
Schmelzpunkt -96°C
Dichte 0.864
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.491
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1918
Beilstein 1236613
Merck Index 14,2617
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,acetone,benzene,carbon tetrachloride. Insoluble in water.
Formelmasse 120.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit