Learn More
Cumol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433834
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433834 500 mL 500 Milliliter
11394539 250 mL 250 Milliliter
11443834 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433834 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11864.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
Cumene is used in the production of phenol and acetone. It is used as a thinner for paints, lacquers, and enamels and as a component of high octane fuels. It is used in the manufacture of phenol, acetone, acetophenone, and methylstyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cumol wird bei der Herstellung von Phenol und Aceton verwendet. Es wird als Verdünner für Farben, Lacke und Emaille sowie als Bestandteil von hochoktanigen Kraftstoffen verwendet. Es wird zur Herstellung von Phenol, Aceton, Acetophenon und Methylstyrol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Aceton, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 2–8 °C lagern. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Luft. Nicht kompatibel mit Säuren, oxidierenden Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-82-8
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.195
MDL-Nummer MFCD00008881
InChI-Schlüssel RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC-Name Cumol (Isopropylbenzol)
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cumene
Schmelzpunkt °C to 96°C
Dichte 0.864
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.491
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1918
Beilstein 1236613
Merck Index 14,2617
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,acetone,benzene,carbon tetrachloride. Insoluble in water.
Formelmasse 120.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cumene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cumene