Learn More
Cumen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386360 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10386360 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10469400 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386360 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 110630025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.75 CHF
    72.65 CHF / 2.5 Liter
    Sparen 15.10 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-82-8
MDL-Nummer MFCD00008881
InChI-Schlüssel RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC-Name Cumol (Isopropylbenzol)
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cumene
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -96.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8620g/mL
Siedepunkt 152.0°C to 154.0°C
Flammpunkt 31°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H12
Strukturformel C6H5CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4905 to 1.4925
Menge 2.5 L
Beilstein 05, 393
Merck Index 15, 2607
Molekulargewicht (g/mol) 120.195
Formelmasse 120.19
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit