Learn More
Globe Scientific Culture Tubes with Attached Dual Position Cap
Artikelnummer. 31922798
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 mL
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31922798 14 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31922798 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 110178
Optimieren Sie Ihre Labor-Grundlagen mit Globe Scientific
Verwenden Sie den Aktionscode 27959
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tubes with dual position snap caps (LDPE) provide either aerobic or anaerobic storage of samples.
  • Material: Polypropylene (PP)
  • Withstand 3000rpm
  • Autoclavable and freezable
  • Tubes with dual position snap caps (LDPE) provide either aerobic or anaerobic storage of samples
Spezifikation
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlussfarbe Naturfarben
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Produkttyp Kulturröhrchen
Autoklavierbar Autoklavierbar (ohne Kappe)
Verschlusstyp Schnappverschluss
Länge (metrisch) 100 mm
Material Polypropylen
Skala Nein
Enthält Doppelposition-Snap-Cap
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 14 mL
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.