Learn More
OHAUS™ Kulturplattform
OHAUS™ Kulturplattform zur Aufnahme unregelmäßiger Proben oder herkömmlicher Kolbenklammern und Röhrchengestelle.
395.00 CHF - 415.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kulturplattform |
---|---|
Material | Edelstahl |
Breite (angloamerikanisch) | 18,00 in. |
Breite (metrisch) | 45,70 cm |
Enthält | Matte |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15782479
|
OHAUS™
30400066 |
45.7 x 45.7 cm |
395.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15792479
|
OHAUS™
30400067 |
45.7 x 61 cm |
415.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
- Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
- Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
Spezifikation
Kulturplattform | |
18,00 in. | |
Matte |
Edelstahl | |
45,70 cm |