missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus pneumoniae CL 811

Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.

Marke:  Thermo Scientific™ R4606700

226.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 12915723

  • 233.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.

Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.

Bestellinformationen:

Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Streptococcus pneumoniae CL 811
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Qualitative Qualitätskontrolle
5 Impfösen/Org.
Culti-Loops
Kokken
5 Impfösen/Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Brochures

Manuals

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer228036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberR4606700
Chargennummer202940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2024 Catalog NumberR4606700
Chargennummer877706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2024 Catalog NumberR4606700
Chargennummer473962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2024 Catalog NumberR4606700
Chargennummer982252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2024 Catalog NumberR4606700
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus pneumoniae CL 811 > S. pneumoniae CL 811

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.