Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus equi subsp. zooepidemicus Gruppe C ATCC 700400™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4608225
226.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12687669
  • 233.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
700400TM*
Culti-Loops
Kokken
5 Impfösen/Packung
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus Gruppe C ATCC™ 700400
Culti-Loops
Qualitative Qualitätskontrolle
API 77-01-036 [NCTC 6177]
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Documents
Documents
Brochures
Manuals
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer247529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2025 Catalog NumberR4608225
Chargennummer210151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberR4608225
Chargennummer932259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberR4608225
Chargennummer499274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberR4608225
Chargennummer373025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberR4608225
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus equi subsp. zooepidemicus Gruppe C ATCC 700400™ > Streptococcus equi subsp. zooepidemicus Gruppe C; ATCC:700400
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.