Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis Gruppe G ATCC® 12394™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4608219
177.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12667669
  • 184.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12394TM*
Culti-Loops
Kokken
Gruppierungsstamm D166B [CIP 104339]
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis Gruppe G ATCC™ 12394
Culti-Loops
5 Impfösen/Packung
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer263551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2025 Catalog Number
Chargennummer185869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog NumberR4608219
Chargennummer149684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2024 Catalog NumberR4608219
Chargennummer117498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog NumberR4608219
Chargennummer344753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberR4608219
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis Gruppe G ATCC® 12394™ > Streptococcus dysgalactiae ATCC 12394
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.