Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus xylosus ATCC® 49148™
Beschreibung
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 49148 |
| Beschreibung | Staphylococcus xylosus ATCC™ 49148 |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttyp | Culti-Loops Quality Control Organism |
| Klasse des Zielorganismus | Cocci |
| Menge | 5 Impfösen/Packung |
| Stammbezeichnungen | AmMS 151 |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.