Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B ATCC® 8759™
Artikelnummer. 12919068 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12919068
Marke: Thermo Scientific™ R4606003
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gebrauchsfertige QK-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 8759TM*
Beschreibung Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B ATCC™ 8759
Format Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Organismus für die Qualitätskontrolle
Klasse des Zielorganismus Gram-negative Rods
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 5 Impfösen/Packung
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.