Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC® BAA-1744™
Artikelnummer. 12965943
Click to view available options
Menge:
5 Loops
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12965943
Marke: Thermo Scientific™ R4609392
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gebrauchsfertige QK-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® BAA-1744TM*
Beschreibung Pseudomonas aeruginosa ATCC™ BAA-1744
Format Culti-Loops
Produkttyp CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Klasse des Zielorganismus Gramnegative Stäbchen
Verpackungsart 5 Impfösen/Packung
Menge 5 Loops
Stammbezeichnungen Gehäuse WDCM0090
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.